安全性情報
F8666
Sigma-Aldrich
リポポリサッカリド 大腸菌055:B5由来
FITC conjugate
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥72,900
10 MG
¥96,400
¥72,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥72,900
10 MG
¥96,400
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
¥72,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
Escherichia coli (O55:B5)
品質水準
結合体
FITC conjugate
フォーム
lyophilized powder
標識化の程度
2-10 μg FITC per mg LPS
yellow to orange
溶解性
H2O: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, pale yellow to yellow
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
本製品は大腸菌血清型O55:B5(CDC 1644-70株)のTCA抽出物で、ゲル濾過で精製し、FITC(蛍光イソチオシアネート)で標識されています。
アプリケーション
FITC-リポ多糖(FITC-LPS)は、蛍光ベースの分析システムにより、結腸上皮などの組織バリアのLPSの移動/輸送の研究や、LPSの細胞結合および内部移行の研究に使用できる可能性があります。[1][2] FITC-LPSは、リポ多糖(LPS)除去試薬および手法の評価、定性および定量分析に使用できる可能性があります。[3] FITC標識LPSは、LPA結合タンパク質およびモチーフの検出に使用できる可能性があります。[4]
リポ多糖(LPS)類はグラム陰性細菌の細胞壁に特徴的な化合物です。LPSおよびそのリピド A 部分は、共通の病原体関連分子構造を認識する Toll 様受容体タンパク質ファミリー(PAMPs)の一員である Toll 様受容体 4(TLR4)により、自然免疫系細胞を刺激します。
生物化学的/生理学的作用
リポ多糖(LPS)類は膜の外層に存在し、無莢膜株では細胞表面に露出しています。外膜の完全性に寄与し、胆汁塩および脂溶性抗生物質の作用から細胞を保護します。
調製ノート
この製品は水(5 mg/mL)に可溶で、かすんだ、淡黄色の溶液を与えます。リポ多糖類はいずれの溶媒中でもミセルを生成する分子です。水およびりん酸緩衝生理食塩水中ではもやっとした溶液となります。有機溶媒ではきれいな溶液とはなりません。メタノールでは浮遊物を伴う濁った懸濁液となりますが、水では均質でかすんだ溶液となります。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なリポ多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F8666-10MG:
F8666-VAR:
F8666-5MG:
F8666-BULK:
F8666-5MG-PW:
F8666-10MG-PW:
F8666-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Feifei Wang et al.
Sheng wu yi xue gong cheng xue za zhi = Journal of biomedical engineering = Shengwu yixue gongchengxue zazhi, 30(3), 635-640 (2013-07-20)
In order to remove the endotoxin from the blood of endotoxemia patients, we prepared a new adsorbent with heparin space arm and polymyxin B (PMB) ligand. The carrier of chloromethyl polystyrene resin was activated and heparin space arm was grafted
C Ganesh Kumar et al.
Enzyme and microbial technology, 55, 113-120 (2014-01-15)
In an ongoing survey for bioactive potential of microorganisms from different biosphere zones of India, a promising Kocuria rosea strain BS-1 was identified which produced an exopolysaccharide (designated as Kocuran) exhibiting in vitro antioxidant and immunosuppression properties. Kocuran was characterized
Tatyana Y Postnikova et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 13(3) (2020-03-22)
Infectious diseases in early postnatal ontogenesis often result in cognitive impairments, particularly learning and memory. The essential foundation of learning and memory is long-term synaptic plasticity, which depends on N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors. In the present study, bacterial infection was modeled
Yang Yu et al.
Scientific reports, 6, 20845-20845 (2016-02-10)
Phospholipid transfer protein (PLTP) participates in high density lipoprotein (HDL) metabolism. Increased plasma PLTP activity was observed in lipopolysaccharide (LPS) triggered acute inflammatory diseases. This study aimed to determine the exact role of PLTP in LPS induced inflammation. HDL pool
Elena Topchiy et al.
PloS one, 11(5), e0155030-e0155030 (2016-05-14)
Sepsis is the leading cause of death in critically ill patients. While decreased Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin type 9 (PCSK9) function improves clinical outcomes in murine and human sepsis, the mechanisms involved have not been fully elucidated. We tested the hypothesis
資料
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
質問
  1. What is the molecular weight?
    1 回答
    1. The molecular weight of this product is not determined. However, LPS is heterogeneous and tends to form aggregates of varying sizes that may range from 1-4 million or greater. When treated with SDS and heat the molecular weight range is approximately 50 to 100 kDa. The FITC used to prepare this product has a molecular weight of 389.38 g/mol. There are approximately 3.6 ug FITC per milligram LPS in this preparation.
      Please see the link below to learn more about Lipopolysaccharides:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/clinical-testing-and-diagnostics-manufacturing/bacteriology/lipopolysaccharides