Merck
L2654
Sigma-Aldrich
リポポリサッカリド 大腸菌026:B6由来
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥8,290
¥8,290
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥8,290
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.75
¥8,290
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
Escherichia coli (O26:B6)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
フォーム
lyophilized powder
精製方法
gel-filtration chromatography
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<5% Protein (Lowry)
溶解性
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
大腸菌(Escherichia coli)026:B6由来のリポポリサッカライドは、ヒトPBMC[1]、マウス骨髄樹状細胞[2]およびラット・アストロサイトによるサイトカイン分泌を誘発するために使用されました。[3]
リポポリサッカライド(LPS)は、グラム陰性菌の細胞壁を特徴とする構成成分です。LPSとその脂質A部分は、一般的な病原体関連分子パターン(PAMP)を認識するトール様受容体タンパク質ファミリーのメンバーであるトール様受容体4 (TLR4)によって、自然免疫系の細胞を刺激します。
生物化学的/生理学的作用
LPSは、ほとんどのグラム陰性菌の細胞壁を構成する主要成分です。LPSは、可溶性の抗原に対する免疫応答を亢進する能力のある免疫原性の高い抗原です。LPSは、マウス、ウサギ、ニワトリ、雌ウシ、ハムスター、ヒトの骨髄由来Bリンパ球の特異的マイトジェンとしても作用します。
再構成
リポポリサッカリドは、γ線照射処理を行った凍結乾燥粉末です。再構成するには、バイアル(1 mg)に滅菌平衡塩類溶液または組織培養液1 mLを添加し、粉末が溶解するまで穏やかに攪拌します。本製品を再構成後、滅菌平衡塩類溶液または組織培養液を使用して、望ましい使用濃度に希釈できます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なリポ多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
L2654-1MG:
L2654-VAR:
L2654-BULK:
L2654-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David Gozal et al.
Sleep, 33(3), 319-325 (2010-03-27)
Sleep disordered breathing in children is associated with severity-dependent increases in excessive daytime sleepiness (EDS). TNF-alpha is an inflammatory cytokine that has been implicated in EDS. Since, at any given level of apnea-hypopnea index, there is significant variability in EDS
Ø Salvesen et al.
Journal of neuroinflammation, 14(1), 106-106 (2017-05-24)
The cellular prion protein (PrP In order to explore putative roles for PrP All LPS-treated goats displayed clinical signs of sickness behavior, which were of significantly (p < 0.01) longer duration in animals without PrP Our data suggest that PrP
S Ménard et al.
Gut, 53(6), 821-828 (2004-05-13)
Probiotic bacteria have a beneficial effect on intestinal inflammation. In this study, we have examined the effect of lactic acid and commensal Gram positive (+) bacteria conditioned media (CM) on tumour necrosis factor alpha (TNF-alpha) release and the mechanisms involved.
Asad Ali et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 180, 73-80 (2018-02-07)
Emerging evidence suggests that maternal or developmental vitamin D (DVD) deficiency is a risk factor for Autism Spectrum Disorders. A well-established association has also been found between gestational infection and increased incidence of autism. Placenta mediates the maternal immune response
Changming Lu et al.
Blood, 117(16), 4293-4303 (2011-03-01)
Dendritic cells (DCs) are potent antigen-presenting cells derived from hematopoietic progenitor cells and circulating monocytes. To investigate the role of microRNAs (miRNAs) during DC differentiation, maturation, and function, we profiled miRNA expression in human monocytes, immature DCs (imDCs), and mature
資料
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
質問
  1. LPS(Product number:L 2654)はTLR2に結合しますか?
    1 回答
    1. Lipopolysaccarides from Escherichia coli O26:B6 are expected to only interact with Toll-like receptor 4 (TLR4). Similar lipopolysaccharides from Porphyromonas gingivalis have demonstrated the ability to bind with both TLR2 and TLR4. This observation is described more fully in the peer-reviewed publication, "Effects of serotype and species dependency of bacterial lipopolysaccharides in human melanocytes from lightly and darkly-pigmented skin," and in its associated citations. A link to this article from PubMed Central can be found here:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10074968/
      Please see the link below to review product SMB00610, LPS from Porphyromonas gingivalis"
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/smb00610