Merck
46937
Supelco
L-(+)-乳酸
analytical standard
別名:
(S)-2-ヒドロキシプロピオン酸, 肉乳酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O3
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
1720251
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
適切な装置技術に関する更なる情報については、本製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46937:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
乳酸 85%, FCC
Sigma-Aldrich
W261106
乳酸
酪酸 analytical standard
Supelco
19215
酪酸
乳酸 natural, ≥85%
Sigma-Aldrich
W261114
乳酸
酢酸 analytical standard
Supelco
71251
酢酸
DL-リンゴ酸 analytical standard
Supelco
94916
DL-リンゴ酸
コハク酸 certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
49893
コハク酸
Maria Salem Ibrahim et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-19)
Cariogenic oral biofilms are strongly linked to dental caries around dental sealants. Quaternary ammonium monomers copolymerized with dental resin systems have been increasingly explored for modulation of biofilm growth. Here, we investigated the effect of dimethylaminohexadecyl methacrylate (DMAHDM) on the
Diamante Maresca et al.
Microorganisms, 7(7) (2019-07-18)
Phenotypic and genotypic evidence indicates that many LAB strains can grow in presence of oxygen and can shift from fermentative to aerobic and/or respiratory metabolism. The aerobic and respiratory growth of several LAB species have been studied, allowing the selection
Y Shirai et al.
Journal of medical entomology, 38(1), 51-54 (2001-03-28)
The attraction of Aedes albopictus (Skuse) to hands and forearms of human subjects treated with several concentrations of L-LA solution were studied in a test chamber containing proboscis-amputated mosquitoes. Fewer mosquitoes alighted on L-LA treated human skin than on water-treated
J K Nicholson et al.
The Biochemical journal, 211(3), 605-615 (1983-06-01)
Spin echo Fourier transform proton n.m.r. spectra of whole blood contain resonances from both erythrocytes and plasma. A large number of well-resolved signals from mobile protons of low-molecular-weight metabolites in plasma and serum have been identified. Spectra from the plasmas
M Fulop et al.
The American journal of medicine, 80(2), 191-194 (1986-02-01)
In order to assess the frequency and severity of lactic acidosis and 3-hydroxybutyric acidosis in ethanol abusers, 29 patients who presented to an emergency room with acute intoxication were tested. Most were also chronic ethanol abusers but were not otherwise