Merck
27715
Sigma-Aldrich
L-(+)-乳酸
80%
別名:
(S)-2-ヒドロキシプロピオン酸, 肉乳酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O3
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
1720251
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
80%
フォーム
liquid
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
溶解性
water: soluble(lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤100 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
作用機序
cell membrane | interferes
SMILES記法
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Pharmaceutical and biomaterial applications: L-(+)-Lactic acid enhances M2 macrophage polarization through regulation of the PCK2/AMPK/mTOR signaling pathway in poly-L-lactic acid membranes, indicating its vital role in biomedicine and materials science (Tang et al., 2024).
  • Agricultural biotechnology: The induction of defense responses in tobacco against Phytophthora nicotianae by L-(+)-Lactic acid underscores its potential application in agricultural biotechnology for plant disease management (Yan et al., 2024).
生物化学的/生理学的作用
乳酸デヒドロゲナーゼの基質として使用されます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
27715-VAR-R:
27715-30KG-R:
27715-6X1L-R:
27715-BULK-R:
27715-1L-R:
27715-25KG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
DL-乳酸 85 % (w/w), syrup
Sigma-Aldrich
L1250
DL-乳酸
Lactic acid meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
L6661
Lactic acid
乳酸 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1215
乳酸
乳酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356734
乳酸
Synthesis and characterization of pH-sensitive hydrogels based on chitosan and D, L-lactic acid.
Qu X, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 74(13), 3193-3202 (1999)
Swelling and hydrolytic degradation of poly (D, L-lactic acid) in aqueous solutions.
Proikakis C S, et al.
Polymer Degradation and Stability, 91(3), 614-619 (2006)
Recovery of L-(+)-lactic acid by anion exchange resin Amberlite IRA-400.
Cao X, et al.
Biochemical Engineering Journal, 11(2), 189-196 (2002)
Carlos Carmona-Fontaine et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(11), 2934-2939 (2017-03-02)
The genetic and phenotypic diversity of cells within tumors is a major obstacle for cancer treatment. Because of the stochastic nature of genetic alterations, this intratumoral heterogeneity is often viewed as chaotic. Here we show that the altered metabolism of
T Isotalo et al.
BJU international, 88(1), 30-34 (2001-07-12)
To assess whether patients in acute urinary retention from benign prostatic enlargement can be treated with a combined therapy comprising finasteride and a bioabsorbable self-reinforced poly L-lactic acid (SR-PLLA) urethral stent. Fifty-five patients in acute urinary retention were treated as