Merck
L1875
Sigma-Aldrich
L-(+)-乳酸 溶液
30% in H2O (by weight)
別名:
(S)-2-ヒドロキシプロピオン酸, 肉乳酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O3
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
1720251
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
濃度
30% in H2O (by weight)
溶解性
water: soluble(lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-(+)-乳酸溶液は、新規のpH感受性で物理的に架橋されたヒドロゲルの調製に使用される場合があります。直接的な重縮合による低分子量ポリ(乳酸)の調製に使用される場合もあります。
その他情報
L(+)-乳酸の水溶液。
関連事項
純度はL 1750と同等です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L1875-BULK:
L1875-250ML:
L1875-VAR:
L1875-1L:
L1875-50ML:
L1875-100ML:
L1875-10ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
G G Jinesh et al.
Cell death and differentiation, 20(3), 382-395 (2012-11-24)
Caspases mediate apoptosis and have also been implicated in stem-cell biology. How caspases are linked to stem-cell biology is not known. Here, we show that the apoptotic blebs of cancer cells fuse together to form novel structures called 'blebbishields'. Blebbishields
Robert J Mishur et al.
Aging cell, 15(2), 336-348 (2016-01-06)
Disruption of mitochondrial respiration in the nematode Caenorhabditis elegans can extend lifespan. We previously showed that long-lived respiratory mutants generate elevated amounts of α-ketoacids. These compounds are structurally related to α-ketoglutarate, suggesting they may be biologically relevant. Here, we show
Debby Gawlitta et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 103(2), 464-473 (2007-04-21)
Prolonged periods of tissue compression may lead to the development of pressure ulcers, some of which may originate in, for example, skeletal muscle tissue and progress underneath intact skin, representing deep tissue injury. Their etiology is multifactorial and the interaction
Synthesis and characterization of pH-sensitive hydrogels based on chitosan and D, L-lactic acid.
Qu X, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 74(13), 3193-3202 (1999)
Swelling and hydrolytic degradation of poly (D, L-lactic acid) in aqueous solutions.
Proikakis C S, et al.
Polymer Degradation and Stability, 91(3), 614-619 (2006)