Merck
L1381
Sigma-Aldrich
L-α-リゾホスファチジルコリン ウシ脳由来
≥99%, Type V
別名:
1-アシル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン, L-α-リゾレシチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51321705
NACRES:
NA.77
詳細
zwitterionic
タイプ
Type V
アッセイ
≥99%
脂質タイプ
phospholipids
保管温度
−20°C
詳細
L-α-リゾホスファチジルコリンは[1]ホスファチジルコリン由来の[2]主要な血漿脂質であり、グリセロールおよび1つの脂肪酸を有するスフィンゴイド塩基脂質を含んでいます。[1]Gタンパク質結合受容体に対する重要な細胞シグナル伝達分子です。[1]
アプリケーション
ウシ脳由来L-α-リゾホスファチジルコリンは以下の用途で使用されています:
  • リゾホスファチジルコリン(LPC)産生による、マクロファージおよび単球培養物における用量依存性の高移動度グループボックス1(HMGB1)の遊離の測定[3]
  • マウス脳組織のリゾレシチン脱髄[4]
  • 軸索の脱髄[5]
生物化学的/生理学的作用
L-α-リゾホスファチジルコリンは細胞傷害性作用を有し、虚血およびアテローム性大動脈硬化において高濃度で存在します。[2]
リゾホスファチジルコリンは酸化LDL(低密度リポタンパク質)の主成分であり、アテロ-ム硬化症を含めさまざまな炎症反応に関与しています。ホスホリパ-ゼAによるホスファチジルコリンの分解産物であり、細胞溶解性を有しています。本製品は、脊髄ニュ-ロンの脱髄や再ミエリン化のプロセスを研究するために用いられます。プロテインキナ-ゼC, p38MAPキナ-ゼ, p42MAPキナ-ゼ, junキナ-ゼ(JNK)のパスウェイを活性化するとともに、c-junの転写を刺激します。リゾホスファチジルコリンは心虚血の間に蓄積し、ギャップ結合のコミュニケ-ションを切り離すことによって不整脈を誘発する場合があり、心筋細胞のNa+負荷を亢進して虚血性障害を増大させるおそれがあります。また、TREK1, TREK2, TRAAK K+ チャネルを活性化します。
リゾホスファチジルコリンは酸化低密度リポタンパク質の主成分であり、アテローム性動脈硬化症など様々な炎症反応に関与しています。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPhospholipase D(ホスホリパーゼD)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
その他情報
主としてパルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸が含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L1381-BULK:
L1381-VAR:
L1381-25MG:
L1381-5MG:
L1381-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Human induced pluripotent stem cells differentiation into oligodendrocyte progenitors and transplantation in a rat model of optic chiasm demyelination
Pouya A, et al.
PLoS ONE, 6(11), e27925-e27925 (2011)
Metabolism and atherogenic disease association of lysophosphatidylcholine
Schmitz G and Ruebsaamen K
Atherosclerosis, 208(1), 10-18 (2010)
Suppression of HMGB1 release by stearoyl lysophosphatidylcholine:an additional mechanism for its therapeutic effects in experimental sepsis
Chen G, et al.
Journal of Lipid Research, 46(4), 623-627 (2005)
Myelin regulatory factor drives remyelination in multiple sclerosis
Duncan GJ, et al.
Acta neuropathologica, 134(3), 403-422 (2017)
Yuan Wang et al.
Oncotarget, 7(32), 50937-50951 (2016-07-30)
The earlier study showed that lysophosphatidylcholine (lysoPC) induced apoptosis in human coronary artery smooth muscle cells (SMCs); however, the related molecular mechanisms are not fully understood. The present study investigated how lysoPC induces apoptosis in cultured human coronary artery SMCs