Merck
L4754
Sigma-Aldrich
3-sn-リゾホスファチジルエタノールアミン from egg yolk
Type I, ≥99%
別名:
1-アシル-sn-グリセロ-3-ホスホ(2-アミノエタノール), L-α-リソセファリン, L-α-リソホスファチジルエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
由来生物
egg yolk
タイプ
Type I
アッセイ
≥99%
形状
powder
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リソホスファチジルエタノールアミン(LysoPE)は、リゾリン脂質の重要な部分であり、ホスホファチジルエタノールアミンの部分加水分解により得られます。
アプリケーション
卵黄由来の3-sn-リソホスファチジルエタノールアミンは、次のように使用されています:
  • リポソーム結合・小胞化アッセイで使用するリポソームの調製
  • 血小板由来マイクロパーティクルのリン脂質組成を検出するための高性能薄層クロマトグラフィー(HPTLC)におけるリン脂質スタンダードとして
  • Leishmania amazonensisを含む寄生体胞(PV)におけるリン脂質の特定のための薄層クロマトグラフィー(TLC)におけるリン脂質スタンダードとして
生物化学的/生理学的作用
リソホスファチジルエタノールアミン(LPE)は、神経系の生理学的プロセスや病理学的プロセスに関与しています。細胞膜の機能、アポトーシス、酸化ストレス、および炎症応答において重要な役割を果たしています。
卵黄から得られるL-α-リゾホスファチジルエタノールアミンには、ステアリン酸およびパルミチン酸アシル化脂肪酸が豊富に含まれています。
品質
主に、ステアリン酸およびパルミチン酸を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L4754-25MG:
L4754-BULK:
L4754-10MG:
L4754-VAR:
L4754-5MG:
L4754-100MG:
L4754-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E Biró et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 3(12), 2754-2763 (2005-12-20)
The processes that govern the distribution of molecules between platelets and the microparticles (MP) they release are unknown. Certain proteins are sorted selectively into MP, but lipid sorting has not been studied. To compare the phospholipid composition and cholesterol content
Nguyen Dang Hung et al.
Lipids, 46(10), 893-906 (2011-07-12)
In the present study, the anti-inflammatory action of lysophosphatidylethanolamine (lysoPtdEtn), orally administered, in zymosan A-induced peritonitis was examined. Oral administration of 2-DHA-lysoPtdEtn (ED(50), ~111 μg/kg) or 2-ARA-lysoPtdEtn (ED(50), 221 μg/kg) was found to inhibit the plasma leakage in mice treated with zymosan
C Henriques et al.
Parasitology research, 89(2), 123-133 (2002-12-19)
One fundamental step of Leishmania-macrophage interaction is the phase of parasite internalization through an endocytic process, with the formation of the parasitophorous vacuole (PV). The present study analyzed this process using two approaches. First, to investigate the host cell proteins
Yuan-Yuan Zhao et al.
Journal of chromatography. A, 1218(32), 5470-5479 (2011-07-09)
A hydrophilic interaction liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HILIC LC-MS/MS) method using multiple scan modes was developed to separate and quantify 11 compounds and lipid classes including acetylcholine (AcCho), betaine (Bet), choline (Cho), glycerophosphocholine (GPC), lysophosphatidylcholine (LPC), lysophosphatidylethanolamine (LPE), phosphatidylcholine (PC)
Jiahong Liu et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 735196-735196 (2021-10-05)
Background: Accumulating studies have shown that the pathophysiology of schizophrenia may be associated with aberrant lysophospolipid metabolism in the early stage of brain development. Recent evidence demonstrates that antipsychotic medication can regulate the phospholipase activity. However, it remains unclear whether