アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (830071P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (830071P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (830071P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (830071P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
phosphoglycerides
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
InChI Key
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
アプリケーション
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
Jan Code
830071P-25MG:
830071P-200MG:
830071P-BULK:
830071P-1MG:
830071P-1G:
830071P-500MG:
830071P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック