K1128
α-ケトグルタル酸
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
別名:
2-オキソグルタル酸, 2-オキソペンタン二酸
サイズを選択してください
¥6,167
単価¥8,810割引30%在庫あり詳細
サイズを選択してください
About This Item
¥6,167
単価¥8,810割引30%在庫あり詳細
おすすめの製品
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥98.5% NaOH basis (titration)
フォーム
powder or crystals
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
K1128-VAR:
K1128-BULK:
K1128-100G:
K1128-5G:
K1128-500G:
K1128-25G:
K1128-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック