Merck
704334
Sigma-Aldrich
2-ケトグルタル酸-1-13C
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
2-オキソペンタン二酸-1-13C, 2-ケトペンタン二酸-1--13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCOCH2CH2CO13CO2H
CAS番号:
分子量:
147.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
114-117 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
InChI Key
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
704334-VAR:
704334-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1