表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1 kit | 在庫from市川市大町368 | ¥145,000 |
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
¥145,000
在庫詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
usage
sufficient for 50 assays
Quality Segment
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
storage temp.
2-8°C
Application
本キットは免疫沈降物を最大限回収することを目的として設計されています。あらゆるタンパクの細胞抽出物からの免疫沈降を行うために必要な試薬が、目的タンパク質に対する抗体以外は全て含まれています。プロテインGを利用しているため、本キットは一般的なほとんどの抗体に結合します。さらに、プロテインG樹脂をロスすることなく迅速に洗浄するためのスピンカラムが入っているため、タンパク質収量が最大限に高められています。
Features and Benefits
- 洗浄中の抗原-抗体結合ビ-ズの損失を最小限に抑えます。
- 洗浄ステップのストリンジェンシ-が高いので、非特異的シグナルがない、または最小限です。
Preparation Note
試薬調製には、超純水(17M -cm)を使用します
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable |
| usage sufficient for 50 assays | usage sufficient for 100 assays | usage sufficient for 100 assays | usage - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
関連コンテンツ
Instructions
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| IP50-1KT | 04061833866092 |