スキップする
AA0100
アンモニアアッセイキット
sufficient for 100 assays
別名:
アンモニア定量テストキット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
在庫from市川市大町368
¥106,000
この商品について
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352202
¥106,000
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
usage
sufficient for 100 assays
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Application
このキットは、食品や生物学的サンプル中のアンモニアの酵素的定量に用いられます。アンモニアは、L-グルタミン酸脱水素酵素(GlDH)の存在下でα-ケトグルタル酸(KGA)と反応してニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADPH)を減少させ、L-グルタミン酸と酸化型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADP+)を形成します。340 nm吸光度の減少は、NADPHの酸化に起因するもので、アンモニア濃度に比例します。L-グルタミン酸脱水素酵素はアンモニアと特異的に反応します。Ammonia Assay Kitは、0.2~15 μg/mLの範囲のアンモニア濃度の測定に使用可能です。
慢性代謝性アシドーシスに応答した腎臓アンモニア輸送体の発現を評価する研究において、血清および尿中のアンモニア濃度がシグマ社製アンモニアアッセイキットを用いて測定されました。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
IP50FA20SA20
description
sufficient for 100 assays
description
sufficient for 50 assays
description
sufficient for 20 assays
description
sufficient for 20 assays
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
usage
sufficient for 100 assays
usage
sufficient for 50 assays
usage
sufficient for 20 assays
usage
sufficient for 20 assays
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Ammonia Assay Reagent 10 vial(s)
  • L-Glutamate Dehydrogenase for Ammonia Assay 1 mL/vial
  • Ammonia Standard Solution 1 mL/vial
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–10/11 質問  
  1. How much tissue is required for this assay per sample?
    1 回答
    1. The tissue amount per sample is not defined for this product. The assay can detect ammonia levels as low as 0.2 mg/ml. Solid samples should be weighed to nearest 0.1 mg. Extract the solid sample with water. Dilute the extract with water to an ammonia concentration of 0.20-15 mg/ml (0.1 ml final sample volume). Samples should be clear and colorless. Filter or deproteinize solution, if necessary, to clarify. Please see the link below to access additional information available in the product technical bulletin:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/189/953/aa0100bul.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Could you please confirm whether this kit is suitable for quantifying ammonia levels in plant tissues, particularly in roots and shoots?"
    1 回答
    1. This kit has not been tested for its suitability for the detection of ammonia concentration in plant tissues.
      役に立ちましたか?
  4. How do I make the standard curve?
    1 回答
    1. A standard curve is not required for this kit. The Ammonia Standard Solution should be included with each set of assays. If the value obtained with the Ammonia Standard Solution is within 5% of the stated concentration, the test performance is acceptable and sample data is valid.
      役に立ちましたか?
  5. Can we use this kit for microplate reader system
    1 回答
    1. The protocol below has not been tested but is based on adaptations of the reagents to similar instruments.
      In order to perform the assay in a microplate instead of cuvettes, the reagent and sample volumes can be reduced by a factor of 5. Thus, the reagent volume would be 200 microliters; the volume of water or sample would be 20 microliters, and the volume of standard would be 10 microliters. The required volume of the enzyme solution would decrease to 2 microliters, which is difficult to pipette accurately. To deliver the enzyme more accurately, dilute it 5x P5244 using Phosphate Buffer, pH 7.5, as the enzyme diluent and pipette 10 microliters into each well.
      役に立ちましたか?
  6. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  7. In the case of bacterial culture supernatant (BHI broth), should the decolorization process be performed? How?
    1 回答
    1. Any sample solution that is strongly colored and/or has a low ammonia concentration should be decolorized when using this kit. Colored sample solutions often are treated with decolorizing carbon (activated charcoal) to remove color-contributing impurities.
      役に立ちましたか?
  8. Which samples should be deproteinized for use with Product AA0100, Ammonia Assay Kit?
    1 回答
    1. The basis for this kit was a Diagnostic procedure for the determination of Ammonia in human plasma, whose total protein concentration is approximately 63 to 83 mg/mL. Thus, any solution whose protein concentration is less than approximately 83 mg/mL should not require deproteinization.
      役に立ちましたか?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  10. How can I assess the absorbance change of my reagent blank when using Product AA0100, Ammonia Assay Kit?
    1 回答
    1. Generally, an absorbance change of 0.050 or less indicates an acceptable range for the reagent blank. An absorbance change higher than this indicates possible contamination of the reagent (or glassware) with ammonia.
      役に立ちましたか?
1–10/11 質問  