Merck
MC1000
Sigma-Aldrich
SigmaPrep 切り離し式チップ付きスピンカラムキット
storage temp.:20-25°C, pkg of 1 kit
別名:
DNA抽出
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161600
NACRES:
NB.22
包装
pkg of 1 kit
保管温度
20-25°C
詳細
SigmaPrep spin column kit with break-away tip enables fast and convenient purification of proteins or protein complexes using affinity media.
特徴および利点
  • Convenient format for both use and storage
  • Compatible with a variety of microcentrifuge tubes
  • The procedure can be carried out without significant loss of affinity medium
  • Break-away tip or end plug ensures easy storage of the used column or incubation without loss of sample
法的情報
SigmaPrep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)