製品名
A23187, Free Acid, Streptomyces chartreusensis, A mobile ion-carrier that forms stable complexes with divalent cations.
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 1639
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: soluble
methanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[nH]1c(ccc1)C(=O)C([C@H]2OC3(O[C@H]([C@H](CC3)C)Cc4nc5c([o]4)ccc(c5C(=O)O)NC)[C@@H](C[C@H]2C)C)C
InChI
1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35)/t15-,16+,17+,18?,22-,27-,29?/m0/s1
InChI Key
HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Mitochondrial ATPase
警告
調製ノート
その他情報
Saunders, M.J., and Hepler, P.K. 1982. Science217, 943.
Pressman, B.C. 1976. Annu. Rev. Biochem. 45,501.
Pfeiffer, D.R., et al. 1974. Biochemistry 13, 4007.
Reed, P.W., and Lardy, H.A. 1972. J. Biol. Chem. 247, 6970.
WGK
WGK 3
Jan Code
100105-MG:
100105-50MG:
100105-5MG:
100105-1MG:
100105-10MG:
試験成績書(COA)