スキップする
B5936
ブレフェルジンA
Ready Made Solution, from Penicillium brefeldianum, 10 mg/mL in DMSO
別名:
γ,4-ジヒドロキシ-2-(6-ヒドロキシ-1-ヘプテニル)-4-シクロペンタンクロトン酸 λ-ラクトン, BFA, アスコトキシン, シアネイン, デクンビン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H24O4
CAS番号:
分子量:
280.36
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
25191
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Penicillium brefeldianum
Quality Segment
vapor pressure
0.56 hPa ( 20 °C)
form
ready-to-use solution
autoignition temp.
301 °C
concentration
10 mg/mL in DMSO
solubility
DMSO: 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
neoplastics
application(s)
advanced drug delivery
mode of action
cell membrane | interferes
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@H](O)\C=C\C(=O)O1
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15+/m0/s1
InChI key
KQNZDYYTLMIZCT-KQPMLPITSA-N
Application
Penicillium brefeldianumから産生されるブレフェルジンAは、ゴルジ複合体および細胞表面間のタンパク質および脂質の輸送の研究に使用できます。
Biochem/physiol Actions
ブレフェルジンA(BFA)は、ERからゴルジ装置へのタンパク質の輸送を阻害し、ゴルジ装置から小胞体への逆行性タンパク質輸送を誘導することにより、ゴルジ装置の構造と機能を破壊する真菌代謝産物です。BFAは、哺乳類細胞の表面へのスフィンゴミエリンの輸送を阻害します。BFAのエステル誘導体は、抗癌性を示します。
ゴルジ体の機能と構造を破壊するほか、スフィンゴミエリンサイクルを活性化するアクチベ-タ-です。
ブレフェルジンA(BFA)は真菌の代謝産物であり、ゴルジ体の機能と構造を破壊します。BFAはスフィンゴミエリンサイクルのアクチベ-タ-です。ヒト腫瘍細胞において、ブレフェルジンAによるアポト-シスが観察されています。
Other Notes
容器は密閉し、乾燥した換気のよい場所で保管してください。不活性ガスの中で保管します。吸湿性です。保管クラス(TRGS 510):可燃性液体
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B6542B7651M3536
description
Ready Made Solution, from Penicillium brefeldianum, 10 mg/mL in DMSO
description
≥99% (HPLC and TLC), BioXtra, Molecular Biology
description
from Penicillium brefeldianum, ≥99% (HPLC and TLC)
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
enzyme | inhibits
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
ready-to-use solution
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
concentration
10 mg/mL in DMSO
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ブレフェルジンA
保管分類
10 - Combustible liquids
引火点 (F)
188.6 °F - closed cup
引火点(°C)
87 °C - closed cup
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
B5936-200UL: + B5936-200UL-PW: + B5936-VAR: + B5936-BULK: + B5936-1ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How stable is the solution if kept at 4 ºC? thanks
    1 回答
    1. This product is a 10 mg/mL solution in DMSO. The recommended storage temperature is 2-8°C. Assuming proper handling and storage, the item will be stable until the recommended retest date reported on the lot specific Certificate of Analysis. The product is assigned a retest date of 2 years from the date of Quality Release.