Merck
I100
Sigma-Aldrich
5-ヨードツベルシジン
≥85%, solid
別名:
4-アミノ-5-ヨード-7-(β-D-リボフラノシル)ピロロ[2,3-d]ピリミジン, 5-ヨードツベルシジン, 7-ヨード-7-デアザアデノシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥109,000
25 MG
¥491,000
¥109,000
出荷予定日2025年5月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥109,000
25 MG
¥491,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13IN4O4
CAS番号:
分子量:
392.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥109,000
出荷予定日2025年5月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥85%
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n(cc(I)c12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H13IN4O4/c12-4-1-16(10-6(4)9(13)14-3-15-10)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h1,3,5,7-8,11,17-19H,2H2,(H2,13,14,15)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
InChI Key
WHSIXKUPQCKWBY-IOSLPCCCSA-N
関連するカテゴリー
詳細
5-Iodotubercidin is a purine and modulates cellular adenosine levels by inhibiting the functionality of adenosine kinase. It is an activator for p53 and favors tumor suppression and may serve as a potential chemotherapeutic agent.[1] 5-Iodotubercidin mediated blockade of adenosine to adenosine monophosphate (AMP) conversion results in alleviating antinociceptive effect of AMP.[2] 5-Iodotubercidin is under clinical trial testing for treating epilepsy.[3]
solubility: 10 mg/mL in DMSO
アプリケーション
5-Iodotubercidin has been used for the inhibition of retinoblastoma cells,[4] astroglial cultures[5] and for the inhibition of adenosine kinase in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs).[6]
生物化学的/生理学的作用
5-ヨードツベルシジンは肝細胞において、脂肪酸の酸化活性とグリコーゲン合成を増加させます。また5-ヨードツベルシジンは、脳へのアデノシン取り込みの強力な阻害剤でもあります。
脳へのアデノシンの取り込み、アデノシンキナーゼ、およびその後のアデニンヌクレオチド代謝の強力な阻害剤です。5-ヨードツベルシジンは培養ラット肝細胞において、アセチルCoAカルボキシラーゼ、および脂肪酸とコレステロールのde novo合成を阻害します。
注意
溶液は冷凍保存できます。解凍後はただちに使用し、遮光してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I100-VAR:
I100-25MG:4548173990613
I100-BULK:
I100-5MG:4548173990620
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ecto-5?-nucleotidase (CD73) inhibits nociception by hydrolyzing AMP to adenosine in nociceptive circuits
Sowa NA, et al.
The Journal of Neuroscience, 30(6), 2235-2244 (2010)
Opposite modulation of astroglial proliferation by adenosine 5?-O-(2-thio)-diphosphate and 2-methylthioadenosine-5?-diphosphate: mechanisms involved
Quintas C, et al.
Neuroscience, 182(8), 32-42 (2011)
AMPK inhibits oxidative stress induced caveolin-1 phosphorylation and endocytosis by suppressing the dissociation between c-Abl and prdx1 in endothelial cells
Takeuchi K, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M113 (2013)
Identification of 5-iodotubercidin as a genotoxic drug with anti-cancer potential
Zhang X, et al.
PLoS ONE, 8(5), e62527-e62527 (2013)
Clara Campàs et al.
Blood, 101(9), 3674-3680 (2003-01-11)
Acadesine, 5-aminoimidazole-4-carboxamide (AICA) riboside, induced apoptosis in B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) cells in all samples tested (n = 70). The half-maximal effective concentration (EC(50)) for B-CLL cells was 380 +/- 60 microM (n = 5). The caspase inhibitor Z-VAD.fmk
資料
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.