Merck
HT3024
Sigma-Aldrich
タートラジン 溶液
別名:
タルトラジン溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
120 ML
¥23,000
¥23,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
120 ML
¥23,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
¥23,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solution
シェルフライフ
Expiry date on the label
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
幅広い組織染色法に適した黄色の対比染色剤です。
その他情報
0.25%タルトラジンと 0.25%酢酸を含有します。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HT3024-BULK:
HT3024-120ML-KC:
HT3024-VAR:
HT3024-120ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)