Merck
80717
Supelco
ブリリアントブルーFCF
analytical standard
別名:
エリオグラウシン 二ナトリウム塩, E133, FD&C;BLUE No. 1, アシッドブル-9, アルファズリンFG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H34Na2N2O9S3
CAS番号:
分子量:
792.85
カラーインデックス番号:
42090
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
283 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)C(=C3\C=C/C(C=C3)=[N+](\CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)\c5ccccc5S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-9-7-11-33(23-27)49(40,41)42)31-19-15-29(16-20-31)37(35-13-5-6-14-36(35)51(46,47)48)30-17-21-32(22-18-30)39(4-2)26-28-10-8-12-34(24-28)50(43,44)45;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブリリアントブルーFCFは、青色にするために食品または織物の着色剤として使用されるトリアリールメタン色素です。ブリリアントブルーFCFのヒトにおける1日許容摂取量(ADI)は、米国食品医薬品局(FDA)により12.0 mg/(kg体重)と設定されました。
アプリケーション
分析標準品は、以下の用途でも使用できます:
  • 抽出用の透明ポリマーマトリックスを用いた、ジュースサンプルからのブリリアントブルー、サンセットイエロー、ポンソー4、およびタートラジンの分光光度的定量評価
  • 可変波長紫外線検出器を備えた高速液体クロマトグラフィー(HPLC-VWUVD)により測定するための、さまざまな食品サンプルからの5種類の合成食用色素の液液マイクロ抽出
  • プレート上固相抽出およびバックライト支援検出を用いた薄層クロマトグラフィー(TLC)による、さまざまな食品サンプル中の5種類の水溶性合成着色料の同時分析
  • HPLCとダイオードアレイ検出器(DAD)またはタンデム質量分析計(MS/MS)の組み合わせによる、高タンパク質および脂肪含有食品中の11種類の合成色素食品添加物の多成分残留分析
  • RP-HPLCとUV検出器の組み合わせにより定量するための、6種類30個の食品サンプルからの、NH2-アミノプロピル修飾シリカSPEカートリッジを用いた8種類の合成食用色素の抽出
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
80717-100MG:
80717-VAR:
80717-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dafni Hadjieconomou et al.
Nature, 587(7834), 455-459 (2020-10-30)
Reproduction induces increased food intake across females of many animal species1-4, providing a physiologically relevant paradigm for the exploration of appetite regulation. Here, by examining the diversity of enteric neurons in Drosophila melanogaster, we identify a key role for gut-innervating
Qi Wu et al.
iScience, 23(1), 100776-100776 (2020-01-07)
Longitudinal measurements of food intake remain a challenge in Drosophila studies of nutrition and behavior. Here, we report an improved method for measuring fly food intake using dye-labeled food and excreta quantification (EX-Q). Reducing the surface area of the medium
Developmental toxicity assessment of common excipients using a stem cell-based in vitro morphogenesis model.
Yuan J C and Marikawa Y.
Food And Chemical Toxicology, 109, 376-385 (2017)
Benjamin Ziman et al.
Journal of cell science, 133(10) (2020-04-09)
Nutrient availability upon feeding leads to an increase in body size in the planarian Schmidtea mediterranea However, it remains unclear how food consumption integrates with cell division at the organismal level. Here, we show that the NAD-dependent protein deacetylases sirtuins
Yetis Gultekin et al.
Development (Cambridge, England), 146(6) (2019-02-24)
Self-renewal of intestinal stem cells is controlled by Wingless/Wnt-β catenin signaling in both Drosophila and mammals. As Axin is a rate-limiting factor in Wingless signaling, its regulation is essential. Iduna is an evolutionarily conserved ubiquitin E3 ligase that has been