スキップする
HT3028
タートラジン 溶液
別名:
タルトラジン溶液
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
250 mL
カートの在庫状況を確認する
¥31,500
この商品について
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
¥31,500
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
幅広い組織染色法に適した黄色の対比染色剤です。
Other Notes
0.25%タルトラジンと 0.25%酢酸を含有します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
HT3024T038803322
タートラジン analytical standard
Supelco
03322
タートラジン
description
-
description
-
description
Dye content ≥85 %
description
analytical standard
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
form
solution
form
solution
form
powder
form
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under タートラジン 溶液
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
HT3028-BULK: + HT3028-250ML: + HT3028-VAR: + HT3028-250ML-KC:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)