Merck
HS23325A
Arctic Squares® Cryostorage Box
Holds 25 x 2 mL tubes, red polycarbonate, pk of 8
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
8 EA
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
8 EA
¥19,900
About This Item
UNSPSCコード:
41123304
NACRES:
NB.22
¥19,900
Check Cart for Availability
物質
red polycarbonate
特徴
Holds 25 x 2 mL tubes
包装
pk of 8
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS23325A
テクニック
cryopreservation: suitable
サイズ
76x76x53 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Safely stores vials from -196 to 121C in mechanical freezers as well as liquid nitorgen. Boxes are designed with unique features to help orient, identify and access vials with ease.
  • forward sloped base and high contrast indexing on the transparent lid ensure quick visual orientation
  • vend and drainage holes
  • stackable
  • autoclavable
特徴および利点
  • ideal for small sampling
  • friction fit, slide on lid
法的情報
Arctic Squares is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)