Merck
HS120387
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 25 x 5 mL tubes, white, pk of 10
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥15,980
¥15,980
カートの在庫状況を確認する
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥15,980
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.22
¥15,980
カートの在庫状況を確認する
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
物質
polypropylene
特徴
Holds 25 x 5 mL tubes
包装
pk of 10
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120387
テクニック
cryopreservation: suitable
ウェル直径
22.6 mm
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)