Merck
Z334081
BRAND® cryovial racks, PP
blue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.35
物質
blue
polypropylene
特徴
positions 6 × 14
メーカー/製品名
BRAND 4341001
BRAND
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
直径
13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クライオバイアル用のラックで、積み重ね可能、英数字により位置を確認できます。ラックはPP製(充填したPPの密度は1.2 g/cm3)で、ウォーターバスに浮きません。使用温度範囲は-20~90°Cです。121°Cでオートクレーブ可能です。頑丈な構造のラックは2個入りで、便利で耐久性の高い組立品として機能します。色は4種類から選べます。
その他情報
BR4341001 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG