安全性情報
Z672548
免疫染色用PAPペン
2 mm tip width
別名:
hydrophobic barrier pen, immunostaining wax pen, liquid blocker pap pen, water repellant barrier pen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41181600
NACRES:
MA.01
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ted Pella 22311
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ペンを用いて、スライドに載せた組織の周りに疎水性の円を描いてください。液体を小さな液滴状態でプールしておくことにより、貴重な試薬の無駄を防止します。エタノール、アセトンおよび水には溶けませんが、キシレンで洗い流されます。
アルブミンまたはポリリジンで処理したパラフィンマウント切片またはスライドとの使用について
数量
各ペンは600以上の円を作ることができます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F
引火点(℃)
71 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z672548-BULK:
Z672548-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gopinath Krishnamoorthy et al.
Disease models & mechanisms, 13(3) (2020-02-09)
Lactate dehydrogenase A (LDHA) mediates interconversion of pyruvate and lactate, and increased lactate turnover is exhibited by malignant and infected immune cells. Hypoxic lung granuloma in Mycobacterium tuberculosis-infected animals present elevated levels of Ldha and lactate. Such alterations in the