Merck
BR61750
BRAND® sterilization indicator tape
crepe paper, self-adhesive
別名:
Sterilization indicator tape
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ROLL
¥2,992
¥2,992
単価¥3,990割引25%
出荷予定日2025年4月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ROLL
¥2,992
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
¥2,992
単価¥3,990割引25%
出荷予定日2025年4月02日
物質
paper
特徴
crepe paper
self-adhesive
包装
pkg of 1 roll
メーカー/製品名
BRAND 61750
サイズ
50 m × 19 mm
詳細
Containing thermo-active pigments. The white colored strips turn brown after autoclaving (121°C: after 20 min. approx., 134°C: after 5 min. approx.).
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
関連コンテンツ
食品・飲料業界でのHACCPに基づく消毒管理は、製品の安全性を保証し、規制を順守するために重要です。私たちは、食品・飲料製造において、消毒管理・衛生状況のモニタリング工程で使用するさまざまな製品を提供しています。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.