¥84,360
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
mouse, human, rat
強化検証
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
EVEDQDSKEAKKPNIINFDTSLPTSHTYLGADMEEFHGRTLHDDDSCQVIPVLPQVMMILIPGQTLPLQLFHPQEVSMVRNLIQKDRTFAVLAYSNVQERE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CRBN(51185)
詳細
免疫原
アプリケーション
ウサギで産生された抗CRBN抗体は、ウェスタンブロッティングで使用されています。
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
プレステージ抗体はすべて、次の方法で試験されます。
- 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプの癌組織から成るIHC組織アレイによる検査。
- 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA045910-25UL:
HPA045910-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ