Merck
すべての画像(7)
資料
安全性情報
07-449
Sigma-Aldrich
抗トリメチル-ヒストンH3(Lys27)抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, H3k27me3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
trimethylation (Lys27)
遺伝子情報
human ... HIST1H3F(8968)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンH3のN末端尾部は、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。
特異性
トリメチル-ヒストンH3(Lys27)。幅広い種での交差反応性が予想されています
幅広い種での交差反応性が予想されています
免疫原
ヒトヒストンH3の残基27のトリメチルリジンに相当するme3Kの配列…AR(me3K)SAP…を含むKHL結合、合成2X分岐ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:
免疫沈降:
Beadlyteヒストン-ペプチド特異性アッセイ:
抗トリメチルヒストンH3(Lys27)は、抗H3K27me3としても知られており、広く公表されているウサギポリクローナル抗体です。このプロテインA精製抗体を用いて、トリメチル化リジン27の特異性についてドットブロット試験済みであり、WB、ICC、IPで検証されています。
品質
HeLa細胞から酸抽出したタンパク質のウェスタンブロッティングで定常的に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
リコンビナント・ヒストンH3およびHeLa細胞の酸抽出物には、抗トリメチルヒストンH3 Lys27 0.4 µg/mLを使用しました。
ターゲットの説明
17 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製ウサギIgG、0.15 mM塩化ナトリウム、0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解した後に30%グリセロールを添加。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-449:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An extended transcriptional network for pluripotency of embryonic stem cells.
Kim, J; Chu, J; Shen, X; Wang, J; Orkin, SH
Cell null
COOH-terminal binding protein regulates expression of the p16INK4A tumor suppressor and senescence in primary human cells.
Mroz, EA; Baird, AH; Michaud, WA; Rocco, JW
Cancer Research null
Su(z)2 antagonizes auto-repression of Myc in Drosophila, increasing Myc levels and subsequent trans-activation.
Khan, A; Shover, W; Goodliffe, JM
Testing null
A WD40 domain cyclophilin interacts with histone H3 and functions in gene repression and organogenesis in Arabidopsis.
Li, H; He, Z; Lu, G; Lee, SC; Alonso, J; Ecker, JR; Luan, S
Plant Cell null
The transcriptional repressor NIPP1 is an essential player in EZH2-mediated gene silencing.
Nuytten, M; Beke, L; Van Eynde, A; Ceulemans, H; Beullens, M; Van Hummelen, P; Fuks, F; Bollen, M
Oncogene null
資料
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
抗体は特定の抗原と結合し、ユニークな抗原-抗体複合体を形成します。この結合の性質や、強固かつ特異的なこの結合を分子的標識として研究に使用する方法について説明します。
免疫蛍光法(Immunofluorescence、 IF)では、レーザー光で励起され発光する蛍光色素を標識した抗体を使用します。IFは、ターゲットタンパク質の局在、翻訳後修飾や活性化の確認、および近接するタンパク質やそれらとの複合体形成の解明に用いられています。
すべて表示
プロトコル
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
発色剤を用いた明視野解析と蛍光顕微鏡法を用いたFFPEおよび凍結組織を利用した免疫組織染色(IHC)プロトコルのトラブルシューティング:うまくいくコツ