Merck
HPA005456
Sigma-Aldrich
抗ARID1A ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
ARID1A抗体-ウサギで生産される抗ARID1A抗体, Arid1A抗体, 抗B120抗体 ウサギ宿主抗体, 抗BAF250 ウサギ宿主抗体, 抗BAF250a ウサギ宿主抗体, 抗C10rf4 ウサギ宿主抗体, 抗C1orf4 ウサギ宿主抗体, 抗P270 ウサギ宿主抗体, 抗SMARCF1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥65,000
¥65,000
単価¥84,360割引23%
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥65,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥65,000
単価¥84,360割引23%
在庫あり詳細
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARID1A(8289)
詳細
AT-リッチな相互作用ドメイン含有タンパク質1A (ARID1A) は、SWI/SNF (SWItch/Sucrose NonFermentable) クロマチンリモデリング複合体を形成する、ARIDファミリーのメンバーです。がん抑制遺伝子であり、非配列特異的な様式でDNAに結合します。この遺伝子は、染色体領域1p36.11に位置しています。AIRD1AはBAF250aとも呼ばれており、配列が高度に保存されたイソフォームであるBAF250/AIRD1のうちの1つです。トライソラクス群 (TrxG) タンパク質であり、着床前の胚および胎児期ステム (ES) 細胞で高度に発現します。
免疫原
ATに富む相互作用ドメインを含む、タンパク質1A組み換えタンパク質エピトープ・シグネチャー・タグ(PrEST)
シーケンス
PGLGNVAMGPRQHYPYGGPYDRVRTEPGIGPEGNMSTGAPQPNLMPSNPDSGMYSPSRYPPQQQQQQQQRHDSYGNQFSTQGTPSGSPFPSQQTTMYQQQQQNYK
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
ウサギで産生された抗ARID1A抗体は、免疫組織染色に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
AT-リッチな相互作用ドメイン1A (ARID1A) は、ブラフマン関連遺伝子-1 (BRG1) アデノシン三リン酸と相互作用し、SWI/SNF複合体を形成します。これは、特定の遺伝子に対するSWI/SNF複合体を標的にしてそれを配列非特異的な方法でDNAに結合するのに役立ちます。原腸形成中の適切な胚葉形成に不可欠な役割を果たします。また、胚性幹(ES)細胞ステージの維持にも役立ち、心筋細胞を分化させます。AIRD1Aはがん抑制遺伝子として作用するため、それが不活性化されることが上皮がん、卵巣がん、子宮内膜がんといったさまざまながんに関係しています。また、胃がんにも関係し、初期の胃がん患者の予後マーカーとしての可能性を持っています。[1]
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体®の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige抗原コントロールは、対応するあらゆるPrestige抗体に対して利用可能で、リンケージセクションで見つかります。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います:
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST70748
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ルおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA005456-100UL:
HPA005456-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiao-Qiang Guo et al.
Yi chuan = Hereditas, 35(3), 255-261 (2013-04-12)
The mammalian SWI/SNF complex is one of ATP-dependent chromatin-remodeling complexes, which plays important roles in cell proliferation, differentiation, development and tumor suppression. ARID1A (AT-rich interactive domain-containing protein 1A) is a large subunit of SWI/SNF complex, and also an ARID family
Hiroyuki Abe et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(3), 2763-2770 (2015-06-06)
AT-rich interactive domain 1A (ARID1A) is a subunit of the Switch/Sucrose non-fermentable (SWI/SNF) chromatin remodeling complex. Recently, genome-wide whole exome sequencing revealed frequent mutations of ARID1A in hepatocellular carcinoma, but clinicopathological significance of ARID1A alteration has not been clarified yet.
Sheila F Faraj et al.
Human pathology, 46(5), 761-766 (2015-03-18)
ARID1A, a member of the chromatin remodeling genes family, has been suggested as a novel tumor suppressor gene in gynecologic malignancies. However, its role in penile cancer has yet to be determined. This study assesses the immunohistochemical expression of ARID1A
Yuriko Uehara et al.
PloS one, 10(6), e0128066-e0128066 (2015-06-05)
Ovarian clear cell carcinoma (CCC) is generally associated with chemoresistance and poor clinical outcome, even with early diagnosis; whereas high-grade serous carcinomas (SCs) and endometrioid carcinomas (ECs) are commonly chemosensitive at advanced stages. Although an integrated genomic analysis of SC
Application of ARID1A to murine formalin-fixed paraffin embedded tissue using immunohistochemistry
Howat W, et al.
F1000Research, 3 (2014)