安全性情報
SAB4301057
Sigma-Aldrich
抗ARID1A抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
B120, ELD, OSA1, P270, hELD
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥41,400
¥41,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥41,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥41,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
242
交差性
mouse, human
濃度
2.4 mg/mL
テクニック
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
アイソタイプ
IgG
アクセッション番号
NP_006006.3
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARID1A(8289)
特異性
The antibody detects endogenous levels of total ARID1A protein.
免疫原
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human AT rich interactive domain 1A (SWI-like)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301057-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)