Merck
M9948
Sigma-Aldrich
Mirin
≥98% (HPLC), powder
別名:
5-(4-ヒドロキシベンジリデン)-2-イミノチアゾリジン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2O2S
CAS番号:
分子量:
220.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
red to orange
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=NC(=O)C(\S1)=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C10H8N2O2S/c11-10-12-9(14)8(15-10)5-6-1-3-7(13)4-2-6/h1-5,13H,(H2,11,12,14)/b8-5-
InChI Key
YBHQCJILTOVLHD-YVMONPNESA-N
遺伝子情報
human ... MRE11A(4361)
アプリケーション
Mirin は以下のように用いられます:
  • 減数分裂組み換え 11(MRE11)の小分子阻害剤として、照射前の HCT116 野生株の前処理に
  • シミアンウイルス 40 感染 BSC-1 細胞における Mre11 阻害剤として
  • W12E 細胞の前処理においてヒト乳頭腫ウイルス(HPV)のエピソームレベルの定量のためおよびポリアミド-25(PA-25)の薬効を高めるため。
生物化学的/生理学的作用
Mirin は細胞周期を G1 フェーズで停止させます。Mirin はウイルスの抗ウイルス剤であるポリアミド(AVP)への感受性を高めます。ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)エピソームでは、Mirin は DNA 二重らせんを破壊することにより損傷を促進します。それにより、AVP の阻害濃度(IC50s)の減少を助けます。
MirinはMre11-Rad50-Nbs1複合体のインヒビターです。Mre11のヌクレアーゼ活性と、それによる二本鎖DNA切断修復能を破壊します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M9948-IP:
M9948-VAR:
M9948-25MG:
M9948-5MG:
M9948-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
DNA damage repair genes controlling human papillomavirus (HPV) episome levels under conditions of stability and extreme instability
Edwards TG, et al.
PLoS ONE, 8(10), e75406-e75406 (2013)
Antiviral activity of pyrrole-imidazole polyamides against SV40 and BK polyomaviruses
Edwards TG and Fisher C
Antiviral Research, 152(4), 68-75 (2018)
AKT overactivation can suppress DNA repair via p70S6 kinase-dependent downregulation of MRE11
Piscitello D, et al.
Oncogene, 37(4), 427-427 (2018)
Atsushi Shibata et al.
Molecular cell, 53(1), 7-18 (2013-12-10)
MRE11 within the MRE11-RAD50-NBS1 (MRN) complex acts in DNA double-strand break repair (DSBR), detection, and signaling; yet, how its endo- and exonuclease activities regulate DSBR by nonhomologous end-joining (NHEJ) versus homologous recombination (HR) remains enigmatic. Here, we employed structure-based design
Ann Liza Piberger et al.
Nature communications, 11(1), 5863-5863 (2020-11-19)
Stalled replication forks can be restarted and repaired by RAD51-mediated homologous recombination (HR), but HR can also perform post-replicative repair after bypass of the obstacle. Bulky DNA adducts are important replication-blocking lesions, but it is unknown whether they activate HR