Merck
DIUTPS-RO
Roche
ジゴキシゲニン-11-dUTP、アルカリに安定
別名:
ジゴキシゲニン-11-dUTP、アルカリで不安定
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥45,920
125 μL
¥152,800
5 X 125 μL
¥588,800
¥45,920
単価¥57,400割引20%
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥45,920
125 μL
¥152,800
5 X 125 μL
¥588,800
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
¥45,920
単価¥57,400割引20%
在庫あり詳細
アッセイ
≥85% (HPLC)
品質水準
フォーム
solution
分子量
Mr 1090.7
包装
pkg of 125 μL (11558706910 [1 mM])
pkg of 5 × 125 μL (11570013910 [5x1 mM])
pkg of 25 μL (11093088910 [1 mM])
メーカー/製品名
Roche
λmax
222 and 292 nm
22430 and 8780
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジゴキシゲニン-11-dUTP、アルカリ安定は、1 mMのテトラリチウム塩溶液として提供されます。
アプリケーション
ジゴキシゲニン-11-dUTP、アルカリ安定は、
蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)および[1][2]ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)のプローブを標識するために使用されています。[3]
注:このヌクレオチドを+15~+25℃で0.1~0.5 NaOHにさらすと、DIG部分が結合したまま残ります。したがって、アルカリ処理への暴露に耐える必要があるDIG-標識化DNAに使用するのに最適です。一方、アルカリ変性によって取り除くことができるDIG-標識プローブを作製しようとするとき(例えば、ブロットの除去中または再探査中)は、このアルカリに安定な調製物を使用しないでください。その代わりに、DIG-11-dUTPのアルカリ不安定フォームを使用してください。
生物化学的/生理学的作用
ジゴキシゲニン(DIG)-11-デオキシウリジン三リン酸(dUTP)が35%、デオキシチミジン三リン酸(dTTP)が65%の比率でランダムプライマー法またはニックトランスレーション法によりDNA標識反応を行うと、dTTPがDIG-11-dUTPに置換されます。Taq DNAポリメラーゼなどによるポリメラーゼ連鎖反応(PCR)、ターミナルトランスフェラーゼによる3′-テーリング、トランスクリプターまたはM-MuLV逆転写酵素などによるcDNA合成でも、dTTPがDIG-11-dUTPに置き換わって標識されます。これはDNAポリメラーゼ、Taq DNAポリメラーゼ、ターミナルトランスフェラーゼおよび逆転写酵素の基質として理想的です。
特徴および利点
ジゴキシゲニンは、アルカリ耐性のエーテル結合によってデオキシウリジン三りん酸と結合します。
アルカリ耐性があります。:この調製物は、0.1~0.5M NaOHの存在下+15~+25°Cで安定です。
品質
代表的な分析:少なくとも85% DIG-11-dUTP (HPLC、面積%)。
RPLで試験した機能。
調製ノート
標準溶液: 弊社は、dATP、dCTP、dGTP、dTTP (各10 mM)を含むデオキシヌクレオチド混合物を調製することを推奨します。(例えば、100 μlのヌクレオチド混合物を調製するには、10 μlのdATP、dCTP、dGTP、dTTP (それぞれ)を60 μlのPCRグレードの水に加えます)。
保管条件(標準溶液):15~25°Cで4週間以内に約5%が分解することがあります。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antony W Shermoen et al.
Current biology : CB, 20(23), 2067-2077 (2010-11-16)
Fast, early embryonic cell cycles have correspondingly fast S phases. In early Drosophila embryos, forks starting from closely spaced origins replicate the whole genome in 3.4 min, ten times faster than in embryonic cycle 14 and a hundred times faster
TRF2 and lamin A/C interact to facilitate the functional organization of chromosome ends
Wood AM, et al.
Nature Communications, 5, 5467-5467 (2014)
Ashley M Wood et al.
Nature communications, 5, 5467-5467 (2014-11-18)
Telomeres protect the ends of linear genomes, and the gradual loss of telomeres is associated with cellular ageing. Telomere protection involves the insertion of the 3' overhang facilitated by telomere repeat-binding factor 2 (TRF2) into telomeric DNA, forming t-loops. We
Cecile Meier et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 22(3), 476-487 (2009-01-13)
The Janus kinase 2 (JAK2)-signal transducers and activators of transcription (STAT) pathway plays an important role in hematological malignancies. Mutations and translocations of the JAK2 gene, mapped at 9p24, lead to constitutive activation of JAK2 and its downstream targets. The
The Arabidopsis thaliana DSB formation (AtDFO) gene is required for meiotic double-strand break formation
Zhang C, et al.
The Plant Journal, 72 (2012)