アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(CC(C#N)c2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C15H13NO2/c16-10-13(12-3-7-15(18)8-4-12)9-11-1-5-14(17)6-2-11/h1-8,13,17-18H,9H2
InChI Key
GHZHWDWADLAOIQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
H5915-VAR:
H5915-BULK:
H5915-25MG:4548173303932
H5915-5MG:4548173303949
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.