スキップする
M7068
MPP 二塩酸塩 水和物
≥97% (HPLC), powder, estrogen receptor α agonist
別名:
1,3-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-4-メチル-5-[4-(2-ピペリジニルエトキシ)フェノール]-1H-ピラゾール 二塩酸塩 水和物, メチルピペリジノピラゾール 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥44,600
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥63,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C29H31N3O3 · 2 HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
542.50 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
¥44,600
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
MPP 二塩酸塩 水和物, ≥97% (HPLC), white, powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.Cc1c(nn(-c2ccc(O)cc2)c1-c3ccc(OCCN4CCCCC4)cc3)-c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C29H31N3O3.2ClH/c1-21-28(22-5-11-25(33)12-6-22)30-32(24-9-13-26(34)14-10-24)29(21)23-7-15-27(16-8-23)35-20-19-31-17-3-2-4-18-31;;/h5-16,33-34H,2-4,17-20H2,1H3;2*1H
InChI key
FWDNPWVVRVSJQH-UHFFFAOYSA-N
General description
メチル-ピペリジノ-ピラゾール水和物(MPP)は、ピラゾールトリオールであるメチル-ピラゾール-トリオール(MPT)から調製されます。[1]
Application
MPP二塩酸塩水和物は、エストロゲン受容体αアンタゴニストとして以下の用途に使用されています。
  • ヒト乳がんMCF-7細胞に[2]
  • 子宮内膜のex vivo器官培養(EVOC)の前処理に[3]
  • 下垂体を治療して黄体形成ホルモンの分泌をモニタリングするために[4]
Biochem/physiol Actions
MPPジヒドロクロリドは特異的エストロゲン受容体αアンタゴニストです。
メチル-ピペリジノ-ピラゾール水和物(MPP)は、エストロゲン受容体のアゴニストで、αエストロゲン受容体(ER)とのリガンド機能を欠いていますβ。[1]ヒト乳癌MCF-7細胞におけるシリビニン誘導アポトーシスを促進します。[2]
特異的エストロゲン受容体αアンタゴニスト。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PZ0159G5793PZ0136
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
solubility
H2O: ≥13 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
white
color
white to tan
color
white to beige
color
white to off-white
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)