H5914
Nα-Methylhistamine dihydrochloride
solid
別名:
N-Methyl-1H-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, NAMH dihydrochloride
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
フォーム
solid
色
white
溶解性
H2O: >20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].CNCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-7-3-2-6-4-8-5-9-6;;/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9);2*1H
InChI Key
AYUQICXJAMPXPF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H5914-BULK:
H5914-50MG:
H5914-10MG:
H5914-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)