53300
ヒスタミン 二塩酸塩
≥99.0% (AT), powder or crystals, endogenous histamine receptor agonist
別名:
2-(4-イミダゾリル)エチルアミン 二塩酸塩
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
ヒスタミン 二塩酸塩, ≥99.0% (AT)
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
powder or crystals
強熱残分
≤0.2%
損失
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
244-247 °C
249-252 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
InChI Key
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
53300-25G:
53300-1G:
53300-BULK:
53300-5G:
53300-2G-KC:
53300-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック