アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D −4°, c = 0.8 in H2O(lit.)
保管条件
desiccated
色
white to off-white
溶解性
H2O: soluble
SMILES記法
Cl.Cl.C[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-5(7)2-6-3-8-4-9-6;;/h3-5H,2,7H2,1H3,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m1../s1
InChI Key
IZHCNQFUWDFPCW-ZJIMSODOSA-N
遺伝子情報
human ... HRH3(11255)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H128-BULK:
H128-VAR:
H128-BULK-CR:
H128-25MG:
H128-100MG:
H128-IP:
H128-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)