Merck
H2126
Sigma-Aldrich
ヒアルロニダーゼ from sheep testes
Type II, lyophilized powder, ≥300 units/mg solid
別名:
ヒアルロノグルコサミニダーゼ, ヒアルロン酸 4-グリカノヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,000
500 MG
¥35,900
1 G
¥61,700
5 G
¥231,000
¥13,000
出荷予定日2025年4月13日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,000
500 MG
¥35,900
1 G
¥61,700
5 G
¥231,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥13,000
出荷予定日2025年4月13日
結合体
conjugate (Glucosaminoglycan)
品質水準
タイプ
Type II
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥300 units/mg solid
分子量
55 kDa
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒアルロニダーゼは、ヒアルロン酸代謝酵素です。[1]これは、ヘビ、ミツバチおよび膜翅目昆虫の毒液中に認められます。ヒアルロニダーゼはヒアルロン酸(HA)を分解し、それによって膜の透過性を高め、粘性を低くし、組織透過性を高めます。これは、局所麻酔薬の拡散を促進し、心筋梗塞のサイズを減少させ、抗がん剤の効果を向上させ、自然分娩時の会陰部外傷を防ぎます。[2]
アプリケーション
ヒツジ精巣由来のヒアルロニダーゼは、下記の用途で使用されています:
  • フローサイトメトリー[3]
  • 推定上の精原幹細胞(SSC)の単離[4]
  • 磁性ヒドロゲル特性における磁気刺激の影響の研究[5]
  • II型コラーゲンの分布を可視化する免疫組織化学での使用[6][7]
  • パッチクランプ法のためのミューラー器官のIII群神経細胞の露出[8]
  • ヒドロゲルの変性[9]
生物化学的/生理学的作用
これらの酵素は、ヒアルロン酸、コンドロイチン、および硫酸コンドロイチン内のβ-N-アセチルヘキソサミン-[1→4] グリコシド結合をランダムに切断します。
単位の定義
1単位は、37ºC、pH 5.35で1分間に0.75 μgの多糖ヒアルロン酸を分解させます(45分後のBSAとの複合体形成時に比濁吸光法(λ:600 nm)によって測定)。
物理的形状
ラクト-スを含む凍結乾燥粉末
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H2126-5G:
H2126-1G:
H2126-BULK:
H2126-100MG:
H2126-VAR:
H2126-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
3D bioprinting of methacrylated hyaluronic acid (MeHA) hydrogel with intrinsic osteogenicity
Poldervaart MT, et al.
PLoS ONE, 12(6), e0177628-e0177628 (2017)
Robert B Struijk et al.
PloS one, 15(3), e0230253-e0230253 (2020-03-17)
Autologous transplantation of spermatogonial stem cells is a promising new avenue to restore fertility in infertile recipients. Expansion of the initial spermatogonial stem cell pool through cell culturing is a necessary step to obtain enough cells for effective repopulation of
Isolation and enrichment of putative spermatogonial stem cells from ram (Ovis aries) testis
Binsila KB, et al.
Animal Reproduction Science, 609-620 (2018)
Progenitor cells in auricular cartilage demonstrate cartilage-forming capacity in 3D hydrogel culture
Otto IA, et al.
European Cells & Materials, 35, 132-150 (2018)
Yield stress determines bioprintability of hydrogels based on gelatin-methacryloyl and gellan gum for cartilage bioprinting
Mouser VHM, et al.
Biofabrication, 8(3), 035003-035003 (2016)
資料
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
プロトコル
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.