結合体
conjugate (Glucosaminoglycan)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥2000 units (A280)
包装
ampule of ≥100 U (1 U = 1 TRU (Turbidity Reducing Unit))
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
0.5 M acetate, pH 6.0: 30 U/mL
water: 30 U/mL
その他の活性
protease ≤0.05 U/ampule (pH 6.0)
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Please Note: The appearance of this product can vary from gray cottony fibers to balled up droplets with no change in quality.
警告
単位の定義
再構成
その他情報
Mogelerskii, M.S. 1964. Fed. Proc. 23, T559.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
389561-100U:
389561-U:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.