Merck
GE27-2025-01
High Purity rNTPs
Cytiva 27-2025-01
別名:
Ribonucleotide Triphosphates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.52
製品GE27-2025-01は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Cytiva 27-2025-01
包装
pkg of 4 x 25 μmol
濃度
100 mM
colorless
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
High purity rNTPs are easy-to-use, time-saving solutions for in vitro transcription assays and/or reactions requiring Ribonucleoside Triphosphates (rNTPs) of high purity. This solution can be used for in vitro transcription or for reactions requiring rNTPs of high purity.
特徴および利点
  • Each lot is tested for ribonuclease contamination to ensure success in your application.
  • Supplied in purified water as 100 mM solutions (pH 7.5).
  • Extensively purified to yield a minimum of 99% in triphosphate form for solution (98% for lyophilized) to enhance incorporation and yield optimal experimental results.
  • Available either as individual products or in a convenient set containing ATP, CTP, GTP, and UTP in separate tubes.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1