物質
polypropylene (PP)
分子量
5000-250000 Da (globular proteins)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Cytiva 17-1195-01
パラメーター
<13 mL sample volume
<2.6 mL/min flow rate
0.15 Mpa (22 psi)
ベッド容積
320 mL
カラムL × 内径
60 cm × 26 mm
Matrix
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
マトリックス活性基
dextran-acrylamide phase
平均部品サイズ
50 μm
cleaning
2-13
動作範囲
3-11
分離法
size exclusion (SEC)
詳細
特徴および利点
- Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix.
- Gel filtration columns for low to medium pressure AKTA systems.
- Well-established in industrial production.
- The HiPrep™ Sephacryl® series offers reproducible separations over a wide molecular weight range.
- Convenient, prepacked HiPrep™ Sephacryl® columns speed up protein purification.
適合性
保管および安定性
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
関連コンテンツ
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.