安全性情報
S200HR
Sigma-Aldrich
セファクリル®
200-HR, MW range 5-250 kDa (globular proteins), MW range 1-80 kDa (dextrans)
別名:
ポリ([アリルデキストラン]-co-N,N-メチレンビスアクリルアミド)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥42,300
250 ML
¥75,000
¥42,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥42,300
250 ML
¥75,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.56
¥42,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
詳細
stability: stable to 0.2M NaOH
フォーム
suspension (20% aqueous ethanol)
特徴
autoclavable
Matrix
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
粒径
25-75 μm (wet)
ポアサイズ
1-80 kDa MW range (dextrans)
5-250 kDa MW range (globular proteins)
適合性
mode of use size exclusion chromatography
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • 膨潤済みです。20%含水エタノールに懸濁されています。
  • オートクレーブ処理可能
  • 0.2 N 水酸化ナトリウム(NaOH)に安定です。
  • 冷蔵保存(2~8°C)。
S200HR-750MLの更新された製品番号は、GE17-0584-01です。
アプリケーション
サイズ排除クロマトグラフィーにおいて、HRグレードは粒子径が小さく、粒度分布が狭いため、流速が速いほど効率的に分離できます。球状タンパク質およびデキストランに対し推奨される分画範囲を一覧にしています。
セファクリル®は、ゲルろ過クロマトグラフィー、タンパク質クロマトグラフィー、ならびに樹脂および分離用溶液で使用されます。セファクリル®は、鎌状赤血球症の創薬のための新規ハイスループットスクリーニングアッセイの開発に使用されています。また、セファクリル®はヒツジ膵臓エラスターゼおよびヒト尿由来リゾチームの精製および特性評価に使用されています。
法的情報
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
関連製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 - 43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S200HR-100ML:4548174007570
S200HR-250ML:4548174007587
S200HR-750ML:4548174007594
S200HR-VAR:
S200HR-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andor J Kiss et al.
The Journal of experimental biology, 207(Pt 26), 4633-4649 (2004-12-08)
The eye lenses of the Antarctic nototheniid fishes that inhabit the perennially freezing Antarctic seawater are transparent at -2 degrees C, whereas the cold-sensitive mammalian and tropical fish lenses display cold-induced cataract at 20 degrees C and 7 degrees C
Zhili Xu et al.
Methods in enzymology, 468, 147-165 (2009-01-01)
Chemical probing is widely used as a rapid approach for assessing RNA structure, folding, and function. In this chapter, we outline procedures for handling and using chemicals commonly used to probe nucleic acids. Detailed experimental conditions and design for footprinting
Valerie Waters et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 183(5), 635-640 (2010-10-05)
Stenotrophomonas maltophilia is one of the more common multidrug-resistant organisms isolated from the respiratory tract of patients with cystic fibrosis (CF), but the effect of chronic S. maltophilia infection on CF lung disease is unknown. To determine the impact of
Alberto Cruz Rodríguez et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(7) (2020-04-12)
The presence of isoforms of β-glucosidase has been reported in some grasses such as sorghum, rice and maize. This work aims to extract and characterize isoform II in β-glucosidase from S. edule. A crude extract was prepared without buffer solution
Sudarshan Rajagopal et al.
Photochemistry and photobiology, 80(3), 542-547 (2004-09-30)
The Escherichia coli protein YcgF contains a photosensory flavin adenine dinucleotide (FAD)-binding BLUF domain covalently linked to an EAL domain, which is predicted to have cyclic-di-guanosine monophosphate (GMP) phosphodiesterase activity. We have cloned, overexpressed and purified this protein, which we