安全性情報
S400HR
Sigma-Aldrich
Sephacryl® Size Exclusion Resin
400-HR, MW range 20-8000 kDa (globular proteins)
別名:
ポリ([アリルデキストラン]-co-N,N-メチレンビスアクリルアミド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.56
製品名
セファクリル®, 400-HR, MW range 20-8000 kDa (globular proteins)
品質水準
詳細
stability: stable to 0.2M NaOH
フォーム
suspension (20% aqueous ethanol)
特徴
autoclavable
Matrix
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
粒径
25-75 μm (wet)
ポアサイズ
10-2000 kDa MW range (dextrans)
20-8000 kDa MW range (globular proteins)
適合性
mode of use size exclusion chromatography
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • 膨潤済みです。20%含水エタノールに懸濁されています。
  • オートクレーブ処理可能
  • 0.2 N 水酸化ナトリウム(NaOH)に安定です。
  • 冷蔵保存(2~8°C)。
S400HR-750ML′s updated product is GE17-0609-01
アプリケーション
サイズ排除クロマトグラフィーにおいて、HRグレードは粒子径が小さく、粒度分布が狭いため、流速が速いほど効率的に分離できます。球状タンパク質およびデキストランに対し推奨される分画範囲を一覧にしています。
Sephacryl® is used in gel filtration chromatography, protein chromatography, and resins and separation media. Sephacryl® has been used to develop a novel high-throughput screening assay for sickle cell disease drug discovery. Sephacryl® has also been used to purify and characterize enzymes such as bovine pancreatic elastase, tissue-nonspecific alkaline phosphatases and a lysozyme from human urine.
法的情報
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
関連製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 - 43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S400HR-750ML:4548173367071
S400HR-VAR:
S400HR-BULK:
S400HR-100ML:4548173367057
S400HR-250ML:4548173367064
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hypolipidemic and antioxidant activity of enoki mushrooms (Flammulina velutipes)
Ming-Yei Y, et al.
BioMed Research International (2014)
Bertrand Vileno et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(20), 8218-8223 (2011-05-04)
Double electron electron resonance EPR methods was used to measure the effects of the allosteric modulators, phosphorylation, and ATP, on the distances and distance distributions between the two regulatory light chain of myosin (RLC). Three different states of smooth muscle
An amphipathic a-helix is the principle membrane-embedded region of CTP:phosphocholine cytidylyltransferase. Identification of the 3-(trifluoromethyl)-3-(m-[<SUP>125</SUP>I]iodophenyl)diazirine photolabeled domain.
Johnson, J.E., et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1324(2), 273-284 (1997)
Rapid Detection of Adenovirus from Fecal Specimens.
Tabish, T., et al. et al.
Methods in Molecular Medicine, 12, 1-6 (1998)
H A Davies et al.
Planta, 202(1), 28-35 (1997-01-01)
A panel of monoclonal antibodies (MAC204, MAC236, MAC265) which recognise extracellular matrix glycoproteins implicated in plant-microbe interactions has been used to study glycoprotein antigens in petioles of turnip (Brassica campestris L.). While MAC204 recognised two glycoproteins (gp120 and gp45) with