Merck
11685929001
Sigma-Aldrich
グアニジンチオシアナート
別名:
グアニジンチオシアナート, チオシアン酸グアニジニウム, ロダン化グアニジニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥36,800
¥36,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥36,800
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
CAS番号:
分子量:
118.16
Beilstein:
3563461
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥36,800
Check Cart for Availability
フォーム
solid
分子量
118.16
包装
pkg of 500 g
メーカー/製品名
Roche
mp
120-122 °C (lit.)
Absorption
≤0.10 at 300 and 410 nm in water at 6 M
輸送温度
ambient
保管温度
20-25°C
SMILES記法
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI Key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Guanidine thiocyanate is chaotropic salts which lyse cells and along with nuclease binding matrix it is also seen to inhibit nuclease activity during extraction of DNA. It works as a strong RNase inhibitor in extraction buffers.
アプリケーション
カオトロピック剤および強力な変性剤で、細胞を可溶化します。
Suitable as denaturing agent for proteins. Guanidine thiocyanate is a stronger denaturant than guanidine hydrochloride.
Suitable as denaturing agent for proteins. Guanidine thiocyanate is a stronger denaturant than guanidine hydrochloride.[1]
規格
Absorbance: A300 and A410 ≤0.10 (6 M in H2O) each
Formula: CH5N3 x HSCN
物理的形状
Crystals
その他情報
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Weidong Wu et al.
The Journal of biological chemistry, 278(30), 28258-28263 (2003-05-14)
The tumor suppressor PTEN is a putative negative regulator of the phosphatidylinositol 3-kinase/Akt pathway. Exposure to Zn2+ ions induces Akt activation, suggesting that PTEN may be modulated in this process. Therefore, the effects of Zn2+ on PTEN were studied in