Merck
50981
Sigma-Aldrich
グアニジンチオシアナート
BioReagent, for molecular biology, ≥99%
別名:
チオシアン酸グアニジニウム, ロダン化グアニジニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
CAS番号:
分子量:
118.16
Beilstein:
3563461
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
由来生物
synthetic
グレード
for molecular biology
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99%
形状
powder
テクニック
RNA extraction: suitable
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
colorless to white,
mp
115-122 °C
120-122 °C (lit.)
溶解性
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
保管温度
room temp
SMILES記法
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI Key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チオシアン酸グアニジンはRNA溶解時の安定化バッファの成分として用いられています。内因性RNaseを失活させて核タンパク質複合体を変性させる際にも使用できます。また、核酸やタンパク質などの高分子の変性やRNAの単離にも適しています。
カオトロピック剤および強力な変性剤で、細胞を可溶化します。
生物化学的/生理学的作用
チオシアン酸グアニジン(GTC)はタンパク質変性に関与します。リボソームリボ核酸(rRNA)をリボソームから分離し、リボヌクレアーゼ(RNase)を変性させます。GTCは蛍光タンパク質(FP)のアンフォールディングとリフォールディングで検討されています。GTCはフェノールおよびクロロホルムとともにRNAの抽出に用います。
原理
チオシアン酸グアニジンは、水素結合と高分子の分子内相互作用を妨げます。チオシアン酸グアニジンによるタンパク質の可溶化は、細胞構造の崩壊の原因となります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
50981-100G:
50981-BULK:
50981-VAR:
50981-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Standard methods for molecular research in Apis mellifera
Evans J D, et al.
Journal of Apicultural Research, 52, 1-54 (2013)
Nasir Ali et al.
BioMed research international, 2017, 9306564-9306564 (2017-08-09)
Nucleic acid extraction (NAE) plays a vital role in molecular biology as the primary step for many downstream applications. Many modifications have been introduced to the original 1869 method. Modern processes are categorized into chemical or mechanical, each with peculiarities
Isolation and Purification of RNA
Surzycki S
Basic Techniques in Molecular Biology, 119-144 (2000)
Siun Chee Tan et al.
Journal of biomedicine & biotechnology, 2009, 574398-574398 (2009-12-17)
Extraction of DNA, RNA, and protein is the basic method used in molecular biology. These biomolecules can be isolated from any biological material for subsequent downstream processes, analytical, or preparative purposes. In the past, the process of extraction and purification
Extraction and Purification of Nucleic Acid using CBNP and PCIA Technique
Soni N
PharmaTutor, 4, 20-22 (2016)