由来生物
synthetic (inorganic)
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
liquid
濃度
~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml)
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
色
colorless
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C6H13O9P/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14)
InChI Key
VFRROHXSMXFLSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Phosphonate and α-fluorophosphonate analogs of d-glucose 6-phosphate as active-site probes of 1l-myo-inositol 1-phosphate synthase.: This study explores phosphonate and α-fluorophosphonate analogs of d-glucose 6-phosphate, offering insights into their use as probes for understanding enzyme mechanisms, which could impact biochemical research methodologies (Ramos-Figueroa et al., 2023).
生物化学的/生理学的作用
関連事項
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
G7772-500MG:
G7772-5G:
G7772-VAR:
G7772-VAR-N:
G7772-1G:
G7772-BULK:
G7772-BULK-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)