クローン
4A3, monoclonal
交差性
human, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Golga2(64528)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GM130 in Western Blotting applications (Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GM130 in Immunocytochemistry applications (Seemann, J., et. al. (2002). Science. 295(5556):848-51; Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GM130 in Immunohistochemistry applications (Seemann, J., et. al. (2002). Science. 295(5556):848-51).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected GM130 in Immunoprecipitation applications (Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12; Diao, A., et. al. (2008) J Cell Biol. 283(11):6957-67).
品質
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected GM130 in human small intestine tissue sections.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT1363-25UL:
MABT1363:
試験成績書(COA)