で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥136,000 |
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
¥136,000
カートの在庫状況を確認する
Quality Segment
usage
sufficient for 50 g (tissue)
technique(s)
fractionation: suitable
input
mammalian null
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Golgi Isolation Kitは、不連続密度勾配により哺乳類軟組織からゴルジ膜を単離するための手法を提供します。UDP-ガラクトシルトランスフェラーゼの活性の定量、または適切な抗体を用いたB-COPまたはGM130などのゴルジ特異的マーカータンパク質(製品番号はそれぞれG6160 およびG7295)の免疫検出により、ゴルジ濃縮の程度を決定できます。他の細胞小器官からの単離量は、適切なマーカー検出キット(製品番号CS0780、CYTOCOX1、CY0100、CAT100)を用いて測定できます。
Application
Golgi Isolation Kit may be used for the isolation of Golgi membranes from mammalian soft tissues by discontinuous density gradient.
Analysis Note
The Golgi Isolation kit was optimized using rat liver and tested on rat kidney, spleen, and heart.
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) fractionation: suitable | technique(s) centrifugation: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| usage sufficient for 50 g (tissue) | usage - | usage - | usage - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
- Protease Inhibitor Cocktail, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution 5 mL
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan