製品名
抗γ-チューブリン ウサギ宿主抗体, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 48 kDa
交差性
human, chicken
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using methanol/acetone-fixed chicken fibroblasts cells
western blot: 1:1,000 using whole cell extract human epidermal carcinoma A431 cell line
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBG1(7283) , TUBG2(27175)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- 免疫細胞染色。
- 免疫蛍光
- 免疫ブロット法。
- 顕微鏡検査法における染色。
- クロマチン免疫沈降(ChIP)。
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
T5192-BULK:
IXO41074:
T5192-.2ML:
T5192-25UL:
T5192-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.
αチューブリンとβチューブリンのヘテロダイマーで構成される真核細胞の細胞骨格の微小管には、多様な機能を発揮する複数の明確なチューブリンクラスがあります。