C7617
Anti-Calnexin antibody, Mouse monoclonal
clone TO-5, purified from hybridoma cell culture
別名:
抗CANX抗体
サイズを選択してください
¥81,000
サイズを選択してください
About This Item
¥81,000
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TO-5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~90 kDa
交差性
human
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract of HeLa cells.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CANX(821)
詳細
特異性
アプリケーション
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting[1]
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunofluorescence analysis
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
C7617-VAR:
C7617-BULK:
C7617-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)