Merck
158968
Sigma-Aldrich
α-D-グルコース
anhydrous, 96%
別名:
α-D-グルコース, α-グルコース, α-デキストロース
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥2,910
100 G
¥3,740
500 G
¥4,530
1 KG
¥5,620
2.5 KG
¥7,600
5 KG
¥10,100
¥2,910
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥2,910
100 G
¥3,740
500 G
¥4,530
1 KG
¥5,620
2.5 KG
¥7,600
5 KG
¥10,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥2,910
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +52°, c = 10 in H2O
mp
153-156 °C (lit.)
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
遺伝子情報
human ... PYGM(5837)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
α-D-グルコースは以下の用途に使用されます:
  • 超常磁性酸化鉄(Fe3O4)ナノ粒子[1]や銀ナノ結晶の調製における還元剤として。[2]
  • イソポーラスなポリスチレン-block-ポリ(4-ビニルピリジン)(PS-b-P4VP)ジブロックコポリマー膜作製における添加剤として。[3]
  • 多機能的な細胞取り込みを実現するための、溶解性を向上した細胞透過性ポリ(ジスルフィド)(CPD)のグリコシル化。[4]
  • 熱水条件下での金属/カーボンナノハイブリッド合成の前駆体として。[5]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
158968-500G:
158968-1KG:
158968-3KG:
158968-10MG-KC:
158968-2KG:
158968-VAR:
158968-2.5KG:
158968-5KG:
158968-25G:
158968-BULK:
158968-100G:
158968-15MG-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Axial-Junction Nanowires of Ag2Te- Ag As a Memory Element.
Batabyal SK and Vittal JJ
Chemistry of Materials, 20(18), 5845-5850 (2008)
Glycosylated Cell-Penetrating Poly (disulfide) s: Multifunctional Cellular Uptake at High Solubility.
Morelli P, et al.
Helvetica Chimica Acta, 101(1), e1700266-e1700266 (2018)
From starch to metal/carbon hybrid nanostructures: hydrothermal metal-catalyzed carbonization.
Yu S-H, et al.
Advanced Materials, 16(18), 1636-1640 (2004)
Ruochong Zhang et al.
ACS sensors, 3(12), 2550-2557 (2018-11-30)
A novel "guide star" assisted photoacoustic (GSPA) method for noninvasive glucose measurement has been proposed. Instead of receiving PA signals that are directly generated by tissue, a virtual photodiode is employed to amplify the PA signal difference regarding amplitude and
Green synthesis and characterization of superparamagnetic Fe3O4 nanoparticles.
Lu W, et al.
Journal of magnetism and magnetic materials, 322(13), 1828-1833 (2010)