アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
powder
テクニック
cell culture | embryo: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
溶解性
H2O: 2g + 15 mL, clear, colorless
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
遺伝子情報
human ... PYGM(5837)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G6152-1KG:
G6152-100G:
G6152-BULK:
G6152-VAR:
G6152-500G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture